Stampa…
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308067-1G OR308067-5G
APOSOR308067-1GEA 97.3 EUR
APOSOR308067-1G APOSOR308067-5G
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115328
CAS Number: 796096-64-5