Stampa…
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
OR308063-1G OR308063-5G
APOSOR308063-1GEA 72.7 EUR
APOSOR308063-1G APOSOR308063-5G
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 230,2600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682403
CAS Number: 1214196-85-6