Stampa…
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308056-1G OR308056-250MG
APOSOR308056-1GEA 85.7 EUR
APOSOR308056-1G APOSOR308056-250MG
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059264
CAS Number: 915411-02-8