Stampa…
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole, 1H-indazol-4-boronic acid pinacol ester
OR308052-1G OR308052-5G
APOSOR308052-1GEA 74.2 EUR
APOSOR308052-1G APOSOR308052-5G
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Peso molecolare: 244,10 g/mol
Punto di fusione: 139…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059267
CAS Number: 885618-33-7