Stampa…
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR308047-10G OR308047-5G OR308047-25G
APOSOR308047-10GEA 183 EUR
APOSOR308047-10G APOSOR308047-5G APOSOR308047-25G
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Formula: C7H4BrClN2
Peso molecolare: 231,4800 g/mol
Punto di fusione: 214…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09880132
CAS Number: 1000340-39-5