Stampa…
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308043-1G OR308043-250MG OR308043-5G
APOSOR308043-1GEA 95.7 EUR
APOSOR308043-1G APOSOR308043-250MG APOSOR308043-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09965908
CAS Number: 849068-61-7