Stampa…
7-Azaindole-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)boronic acid, {1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl}boronic acid
OR308041-1G OR308041-250MG
APOSOR308041-1GEA 130 EUR
APOSOR308041-1G APOSOR308041-250MG
7-Azaindole-5-boronic acid
7-Azaindole-5-boronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
Peso molecolare: 161,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234881
CAS Number: 944059-24-9