Stampa…
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-2-hydroxybenzoxazole, 6-Amino-2-benzoxazolone, 6-Amino-2-benzoxazolinone
OR30804-1G OR30804-5G OR30804-10G
APOSOR30804-1GEA 85.8 EUR
APOSOR30804-1G APOSOR30804-5G APOSOR30804-10G
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 96%
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formula: C₇H₆N₂O₂
Peso molecolare: 150,14 g/mol
Punto di fusione: 199…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463899
CAS Number: 22876-17-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III