Stampa…
5-Amino-7-azaindole
Fornitore: Apollo Scientific
OR308039-1G OR308039-5G
APOSOR308039-1GEA 88.6 EUR
APOSOR308039-1G APOSOR308039-5G
5-Amino-7-azaindole
5-Amino-7-azaindole
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659683
CAS Number: 100960-07-4