Stampa…
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-7-azaindole
OR308035-25G OR308035-5G
APOSOR308035-25GEA 112 EUR
APOSOR308035-25G APOSOR308035-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Punto di fusione: 161…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659676
CAS Number: 866546-07-8