3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR308034-1G
OR308034-250MG
APOSOR308034-1GEA
98.6
EUR
APOSOR308034-1G
APOSOR308034-250MG
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09878606 CAS Number: 898271-20-0 |