Stampa…
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-BOC-AZETIDINE-3-METHANOL, 1-Boc-Azetidine-3-yl-methanol, Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-azetidine-3-methanol
OR308030-25G OR308030-5G OR308030-1G
APOSOR308030-25GEA 90.2 EUR
APOSOR308030-25G APOSOR308030-5G APOSOR308030-1G
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Formula: C₉H₁₇NO₃
Peso molecolare: 187,24 g/mol
Punto di ebollizione: 268…273 °C
Punto di fusione: 55 °C
Densità: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656141
CAS Number: 142253-56-3