Stampa…
1-Methylazetidin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR308028-1G OR308028-100MG OR308028-250MG
APOSOR308028-1GEA 591 EUR
APOSOR308028-1G APOSOR308028-100MG APOSOR308028-250MG
1-Methylazetidin-3-amine
1-Methylazetidin-3-amine
Formula: C₄H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849029
CAS Number: 959957-92-7
UN: 1760
ADR: 8,III