Stampa…
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308027-250MG OR308027-1G
APOSOR308027-250MGEA 148 EUR
APOSOR308027-250MG APOSOR308027-1G
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
3-Hydroxy-1-methylazetidine
Formula: C₄H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565802
CAS Number: 111043-48-2