Stampa…
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR308024-25G OR308024-5G
APOSOR308024-25GEA 89.9 EUR
APOSOR308024-25G APOSOR308024-5G
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Punto di ebollizione: 341,6 °C/ 760mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179028
CAS Number: 183062-96-6