Stampa…
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR308023-1G OR308023-5G
APOSOR308023-1GEA 71.3 EUR
APOSOR308023-1G APOSOR308023-5G
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Formula: C₉H₁₆INO₂
Peso molecolare: 297,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09951816
CAS Number: 253176-94-2