Stampa…
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR308021-1G OR308021-5G
APOSOR308021-1GEA 74.1 EUR
APOSOR308021-1G APOSOR308021-5G
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Formula: C4H10ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100994
CAS Number: 124668-46-8