Stampa…
3-Azetidinone hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Azetidin-3-one hydrochloride
OR308018-25G OR308018-5G OR308018-1G
APOSOR308018-25GEA 250 EUR
APOSOR308018-25G APOSOR308018-5G APOSOR308018-1G
3-Azetidinone hydrochloride 95%
3-Azetidinone hydrochloride
Formula: C₃H₆ClNO
Peso molecolare: 107,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861742
CAS Number: 17557-84-5