Stampa…
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
OR308015-1G OR308015-5G
APOSOR308015-1GEA 130 EUR
APOSOR308015-1G APOSOR308015-5G
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 186,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12408556
CAS Number: 1158758-77-0