Stampa…
3-Amino-3-methyloxetane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyloxetan-3-amine, 3-Methyl-3-oxetanamine
OR308009-1G OR308009-5G
APOSOR308009-1GEA 111 EUR
APOSOR308009-1G APOSOR308009-5G
3-Amino-3-methyloxetane 97%
3-Amino-3-methyloxetane
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111713
CAS Number: 874473-14-0