Stampa…
3-Oxetanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
OR308008-1G OR308008-5G OR308008-10G
APOSOR308008-1GEA 46.6 EUR
APOSOR308008-1G APOSOR308008-5G APOSOR308008-10G
3-Oxetanamine 97%
3-Oxetanamine
Formula: C₃H₇NO
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di ebollizione: 99 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08544363
CAS Number: 21635-88-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III