Oxetan-3-ylmethanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR308006-1G
OR308006-5G
APOSOR308006-1GEA
40.6
EUR
APOSOR308006-1G
APOSOR308006-5G
Oxetan-3-ylmethanol 96%
Oxetan-3-ylmethanol
Formula:
C₄H₈O₂ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD17015894 CAS Number: 6246-06-6 |