Stampa…
3-Iodooxetane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-Epoxy-2-iodopropane
OR308004-1G OR308004-5G
APOSOR308004-1GEA 21.9 EUR
APOSOR308004-1G APOSOR308004-5G
3-Iodooxetane
3-Iodooxetane
Formula: C₃H₅IO
Peso molecolare: 183.98 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C
Densità: 2.14 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08544403
CAS Number: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3 III