Stampa…
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-aminobutyl(methyl)carbamate, N-(4-Aminobutyl)-N-methyl carbamic acid tert-butyl ester
OR308002-1G OR308002-5G
APOSOR308002-1GEA 107 EUR
APOSOR308002-1G APOSOR308002-5G
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 202,2900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001681
CAS Number: 144222-23-1