Stampa…
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(N-Boc-N-methylamino)propylamine, N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected
OR308000-1G OR308000-5G
APOSOR308000-1GEA 49.5 EUR
APOSOR308000-1G APOSOR308000-5G
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 188,271 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631189
CAS Number: 150349-36-3