Stampa…
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR307997-1G OR307997-5G
APOSOR307997-1GEA 310 EUR
APOSOR307997-1G APOSOR307997-5G
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787799
CAS Number: 948294-45-9