Stampa…
6,8-Dichloro-4-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-6,8-Dichloroquinoline
OR307976-1G OR307976-250MG
APOSOR307976-1GEA 263 EUR
APOSOR307976-1G APOSOR307976-250MG
6,8-Dichloro-4-quinolinol
6,8-Dichloro-4-quinolinol
Formula: C₉H₅Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272390
CAS Number: 57935-38-3