Stampa…
4-Chloro-8-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307972-1G OR307972-5G
APOSOR307972-1GEA 72.7 EUR
APOSOR307972-1G APOSOR307972-5G
4-Chloro-8-methoxyquinoline
4-Chloro-8-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,6296 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033679
CAS Number: 16778-21-5