Stampa…
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR307971-1G OR307971-5G
APOSOR307971-1GEA 210 EUR
APOSOR307971-1G APOSOR307971-5G
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Peso molecolare: 207,66 g/mol
Punto di fusione: 80…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00272401
CAS Number: 64951-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III