Stampa…
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-olo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(+)-Isopropanolamina
OR30797-25G OR30797-5G OR30797-1G
APOSOR30797-25GEA 75.7 EUR
APOSOR30797-25G APOSOR30797-5G APOSOR30797-1G
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-olo 98%
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-olo
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C
Punto di fusione: 19…26 °C
Densità: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064429
CAS Number: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8,II