Stampa…
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307969-1G OR307969-5G
APOSOR307969-1GEA 310 EUR
APOSOR307969-1G APOSOR307969-5G
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-7-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09787735
CAS Number: 75896-68-3