Stampa…
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR307968-1G OR307968-5G
APOSOR307968-1GEA 177 EUR
APOSOR307968-1G APOSOR307968-5G
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 181950-53-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III