Stampa…
4-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307965-1G OR307965-5G
APOSOR307965-1GEA 302 EUR
APOSOR307965-1G APOSOR307965-5G
4-Chloro-6,8-dimethylquinoline
4-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Peso molecolare: 191,6568 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087699
CAS Number: 196803-72-2