Stampa…
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307963-1G OR307963-5G
APOSOR307963-1GEA 302 EUR
APOSOR307963-1G APOSOR307963-5G
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 352205-97-1