Stampa…
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307962-1G OR307962-5G
APOSOR307962-1GEA 302 EUR
APOSOR307962-1G APOSOR307962-5G
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Formula: C₁₂H₁₂ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 78509-29-2