Stampa…
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307961-1G OR307961-5G
APOSOR307961-1GEA 302 EUR
APOSOR307961-1G APOSOR307961-5G
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
Formula: C₁₂H₁₂ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 87602-66-2