Stampa…
4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307960-1G OR307960-5G
APOSOR307960-1GEA 302 EUR
APOSOR307960-1G APOSOR307960-5G
4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
Formula: C₁₂H₁₂ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 63136-64-1