Stampa…
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307958-1G OR307958-250MG
APOSOR307958-1GEA 348 EUR
APOSOR307958-1G APOSOR307958-250MG
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08754055
CAS Number: 657391-86-1