Stampa…
4-Amino-8-bromoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307955-1G OR307955-5G OR307955-250MG
APOSOR307955-1GEA 460 EUR
APOSOR307955-1G APOSOR307955-5G APOSOR307955-250MG
4-Amino-8-bromoquinoline
4-Amino-8-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037193
CAS Number: 65340-75-2