Stampa…
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR307952-1G OR307952-5G
APOSOR307952-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307952-1G APOSOR307952-5G
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
4-Amino-7-chloroquinoline
Formula: C₉H₇ClN₂
Punto di fusione: 143…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00828822
CAS Number: 1198-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III