Stampa…
4-Amino-6-bromoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307942-1G OR307942-5G
APOSOR307942-1GEA 119 EUR
APOSOR307942-1G APOSOR307942-5G
4-Amino-6-bromoquinoline
4-Amino-6-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407953
CAS Number: 65340-73-0