Stampa…
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane, N3-BOC protected, cis-2-Boc-Hexahydropyrrol[3,4-c]pyrrole
OR30794-1G OR30794-250MG
APOSOR30794-1GEA 108 EUR
APOSOR30794-1G APOSOR30794-250MG
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 97%
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 212,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116224
CAS Number: 250275-15-1