Stampa…
4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR307936-1G OR307936-250MG
APOSOR307936-1GEA 161 EUR
APOSOR307936-1G APOSOR307936-250MG
4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
4,8-Dichloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Punto di fusione: 86…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 75896-69-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III