Stampa…
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307933-1G OR307933-5G
APOSOR307933-1GEA 210 EUR
APOSOR307933-1G APOSOR307933-5G
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₉Cl₂N
Peso molecolare: 226,1000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272342
CAS Number: 21728-15-4