Stampa…
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307931-1G OR307931-5G
APOSOR307931-1GEA 170 EUR
APOSOR307931-1G APOSOR307931-5G
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 948292-34-0