Stampa…
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307930-1G OR307930-5G
APOSOR307930-1GEA 310 EUR
APOSOR307930-1G APOSOR307930-5G
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₉Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 21629-51-6