Stampa…
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30793-1G OR30793-5G OR30793-250MG
APOSOR30793-1GEA 19 EUR
APOSOR30793-1G APOSOR30793-5G APOSOR30793-250MG
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C7H5BrO3
Peso molecolare: 217,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03265705
CAS Number: 3883-95-2