Stampa…
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR307927-1G OR307927-5G
APOSOR307927-1GEA 301 EUR
APOSOR307927-1G APOSOR307927-5G
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02587932
CAS Number: 335196-05-9