Stampa…
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR307924-1G OR307924-5G
APOSOR307924-1GEA 302 EUR
APOSOR307924-1G APOSOR307924-5G
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₉ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09035783
CAS Number: 917746-03-3