Stampa…
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR307923-1G OR307923-5G
APOSOR307923-1GEA 293 EUR
APOSOR307923-1G APOSOR307923-5G
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179792
CAS Number: 123990-76-1